Learn More
Triphenylphosphorothioat, TRC
Artikelnummer. 30452511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452511 250 mg 250 Milligramm
30451860 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT809005250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-82-0
Summenformel C18 H15 O3 P S
Molekulargewicht (g/mol) 342.35
Synonym Phenyl phosphorothioate ((PhO)3PS) (6CI,7CI), NSC 57867, O,O,O-Triphenyl phosphorothioate, O,O,O-Triphenyl thiophosphate, T 309, T 309 (antiwear additive), Thiophosphoric acid triphenyl ester, Triphenoxyphosphine sulfide, Triphenyl phosphorothioate, Triphenyl phosphorothionate, Triphenyl thiophosphate
IUPAC-Name Triphenoxy(Sulfanyliden)-λ^{5}-Phospan
SMILES S=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl phosphorothioate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H15O3PS/c23-22(19-16-10-4-1-5-11-16,20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formelmasse 342.048
Reinheit (%) >95%