Learn More
Triphenylcarbeniumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 10732601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10732601 25 g 25 Gramm
10086283 5 g 5 Gramm
10093703 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172950250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 341-02-6 | C 19 H 15 ·BF 4 | 330,13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 341-02-6
MDL-Nummer MFCD00013120
InChI-Schlüssel VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
PubChem CID 2723955
IUPAC-Name diphenylmethylbenzol;tetrafluoroborat
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 205°C to 215°C
Farbe Grün bis Ockergelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C19H15·BF4
Strukturformel (C6H5)3CBF4
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Molekulargewicht (g/mol) 330.13
Formelmasse 330.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke