Learn More
Triphenylethylen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430783 50 g 50 Gramm
11420783 10 g 10 Gramm
11440783 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430783 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13244.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256.348 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-72-0
Summenformel C20H16
Molekulargewicht (g/mol) 256.348
MDL-Nummer MFCD00004765
InChI-Schlüssel MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
PubChem CID 6025
ChEBI CHEBI:35034
IUPAC-Name 1,2-Diphenylethenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylethylene
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Siedepunkt 219°C to 221°C (14 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 1867462
Formelmasse 256.35
Reinheit (%) ≥98%