Learn More
Triphenylmethan, TRC
Artikelnummer. 30455874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455874 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455874 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80890050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethane
CAS 519-73-3
Summenformel C19H16
Menge 50 g
Synonym 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane
InChI-Formel InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Benzhydrylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Formelmasse 244.1252