Learn More
Triphenylmethanol Mikromol™
Artikelnummer. 17933616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933616 100 mg 100 Milligramm
17900476 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17933616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0173.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Triphenylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triphenylmethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H16 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Triphenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 260.33
Menge 100 mg
Formelmasse 260,1201 g/mol