Learn More
Triphenylmethylamin, TRC
Artikelnummer. 30452228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452228 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80896025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethylamine
CAS 5824-40-8
Summenformel C19H17N
Menge 25 g
Synonym α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine
InChI-Formel InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
SMILES NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name triphenylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 259.35
Formelmasse 259.1361