Learn More
Triphenylmethyliumtetrafluorborat, TRC
Artikelnummer. 30456937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456937 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8993082.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethylium Tetrafluoroborate
CAS 341-02-6
Summenformel C19H15BF4
Menge 2.5 g
Synonym Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-)
InChI-Formel InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
SMILES F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name diphenylmethylbenzol;tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 330.1
Formelmasse 330.1203