Learn More
Triphenylphosphin-d15, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenylphosphine-d15 |
| CAS | 24762-44-5 |
| Summenformel | C18 D15 P |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | tris(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)phosphane-d15, Phosphine, tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Phosphine, tri(phenyl-d5)- (8 CI, 9 CI), Tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)phosphine (ACI), Perdeuterotriphenylphosphine, Tris(pentadeuterophenyl)phosphine |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(P(c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | Tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 277.38 |
| Formelmasse | 277.1853 g/mol |
| Mehr anzeigen |