Learn More
Triphenylphosphinoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052089 25 mg 25 Milligramm
17941416 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052089 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1219.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Triphenylphosphinoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triphenylphosphine oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H15 O P
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name diphenylphosphorylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 278.28
Menge 25 mg
Formelmasse 278,0861 g/mol