Learn More
Triphenylphosphinoxid, polymergestützt, 1.2–1.8 mmol/g auf Polystyrol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358816 10 g -
11338816 1 g 1 Gramm
11348816 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19474.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 791-28-6
Summenformel C18H15OP
Molekulargewicht (g/mol) 278.29
MDL-Nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI-Schlüssel FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC-Name diphenylphosphorylbenzol
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine oxide
Namenshinweis polymer-supported, 1.2 to 1.8mmol/g on polystyrene
Menge 10 g