Learn More
Triphenylphosphin, polymergeträgert 1,4–2,0 mmol/g auf Polystyrol 200–400 mesh, 2 % DVB-Beladung, TRC
Artikelnummer. 30450305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450305 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3429001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine polymer
CAS 39319-11-4
Summenformel (C20H17P.C10H10.C8H8)x
Menge 1 g
Synonym Triphenylphosphine','Polymer-Bound
SMILES C=CC1=CC=C(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C1.C=CC4=CC=CC=C4.[D1]C=C.[D1]C=C.C5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.4-2.0 mmol/g