Learn More
Triphenylphosphinsulfid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422918
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422918 25 g 25 Gramm
11432918 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11422918 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16884.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Triphenylphosphinsulfid umfasst auch die Umwandlung von Epoxiden in Episulfide (Thiirane) in Gegenwart von TFA derselben Stereochemie. Es fungiert als Ligand für die Pd-katalysierte Bisalkoxycarbonylierung von Olefinen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Triphenylphosphinsulfid umfasst auch die Umwandlung von Epoxiden in Episulfide (Thiirane) in Gegenwart von TFA derselben Stereochemie. Es fungiert als Ligand für die Pd-katalysierte Bisalkoxycarbonylierung von Olefinen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3878-45-3
Summenformel C18H15PS
Molekulargewicht (g/mol) 294.35
MDL-Nummer MFCD00004917
InChI-Schlüssel VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
IUPAC-Name Triphenyl(sulfanylidene)-$l^{5 }-Phosphan
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine sulfide
Schmelzpunkt 158°C to 164°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 645872
Formelmasse 294.36
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke