Learn More
(Triphenylphosphoranyliden)acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30451048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451048 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8090005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Summenformel C20 H17 O P
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES O=CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-(Triphenyl-λ ^{5}-Phosphanyliden)acetaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 304.32
Formelmasse 304.1017