Learn More
Triphenylsilan, TRC
Artikelnummer. 30452106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452106 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896008500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylsilane
CAS 789-25-3
Summenformel C18H16Si
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Triphenylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 260.41
Formelmasse 260.1021