Learn More
Triphenylsilan, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Triphenylsilane |
| CAS | 789-25-3 |
| Summenformel | C18H16Si |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| SMILES | c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Triphenylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.41 |
| Formelmasse | 260.1021 |