Learn More
Triphenylzinnchlorid 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30326137 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30326137 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010359ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H15 Cl Sn
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
InChI-Formel InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Chlor(triphenyl)stannan
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 385.47
Menge 1 mL
Formelmasse 385,9884 g/mol