Learn More
Triphosgen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452757 100 g 100 Gramm
11432757 5 g 5 Gramm
11442757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11452757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14932.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.73 g/mol
Triphosgene is used as a carbonylating agent for aza-peptide synthesis. It reacts with several alfa-amino acids to give the corresponding N-carboxyanhydrides. It is involved in the preparation of the esterification coupling reagent, di-2-thienyl carbonate from 2(5H)-thiophenone. Further, it is used as a reagent in organic synthesis and converts an amino group into isocyanate. In addition to this, it is employed in the preparation of 2-chloronicotinaldehydes through cyclization of the corresponding enamides. It is considered as a useful substitute for phosgene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphosgene wird als Carbonylierungsmittel für die aza-Peptidsynthese verwendet. Es reagiert mit mehreren alpha-Aminosäuren, um die entsprechenden N-Carboxyanhydride zu erhalten. Es ist an der Herstellung des Veresterungskupplungsreagenz, di-2 -Thienylcarbonat aus 2(5H)-Thiophenon, beteiligt. Darüber hinaus wird es als Reagenz in der organischen Synthese verwendet und wandelt eine Aminogruppe in Isocyanat um. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 2-Chlornicotinaldehyden durch die Cyclisierung der entsprechenden Enamide eingesetzt. Es wird als nützlicher Ersatz für Phosgen angesehen.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Ethanol, Tetrahydrofuran, Benzol, Cyclohexan, Chloroform, Hexan, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlormethan und Chlorobenzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32315-10-9
Summenformel C3Cl6O3
Molekulargewicht (g/mol) 296.73
MDL-Nummer MFCD00062848
InChI-Schlüssel UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC-Name Bis(trichlormethyl)carbonat
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphosgene
Schmelzpunkt 77°C to 91°C
Dichte 1.6
Siedepunkt 203°C to 206°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 1787583
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,ethanol,tetrahydrofuran,benzene,cyclohexane,chloroform,hexane,carbon tetrachloride,dichloromethane and chlorobenzene. Insoluble in water.
Formelmasse 296.75
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphosgene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphosgene