Learn More
Triphosgen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10772471 5 g Glasflasche 5 Gramm
10513601 10 g Glasflasche 10 Gramm
10227483 50 g Glasflasche 50 Gramm
11914701 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10772471 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 258950050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Koppelreagenz, C-X Bindungsformationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32315-10-9
Summenformel C3Cl6O3
Molekulargewicht (g/mol) 296.75
InChI-Schlüssel UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC-Name Bis(trichlormethyl)carbonat
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphosgene
Schmelzpunkt 77.0°C to 81.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.7800g/mL
Siedepunkt 203.0°C to 206.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Menge 5 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Relative Dichte 1.78
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Formelmasse 296.75
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen