Learn More
Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
1/100 ml
1/10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Frei von Schwermetall
- Nicht autoklavierbar
- Durchsichtige graduierte Pipette
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Beschreibung | Gelber farbcodierter Ring, Baumwollstopfen |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 1/10 ml |
| Verpackungsart | Dreierpack |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Typ | Pipette |