Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Bier- und Wein-Hydrometer mit Dreifachskala
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Typ:
Alkohol-Hydrometer
Bereich der relativen Dichte:
0,99 bis 1,162
1,00 bis 1,15
Länge (metrisch):
234 mm
285 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stellen Sie fest, ob die Ausgangsqualität des Masch oder der Würze akzeptabel ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen
- Überwachen Sie den Fermentationsprozess, um zu sehen, ob Variablen geändert werden sollten
- Bestimmen Sie, wann die Fermentation abgeschlossen ist
- Berechnen Sie den ungefähren Alkoholgehalt des Fertigprodukts von 0 bis 20 Volumenprozent
- Hergestellt in strikter Übereinstimmung mit NIST, wie in NBS Circular 555 Military STD-45662A und ISO 17025 beschrieben, wo zutreffend.
- Erfüllt oder übertrifft die Toleranzen der Genauigkeit und physikalischen Spezifikationen, die durch das NIST-Rundschreiben 55, die American Society of Testing Materials e100-10 oder das American Petroleum Institute festgelegt sind
- Blei- und quecksilberfrei
Erhältlich in 3 Ausführungen:
- Bruchsicher
- Das bruchsichere Design aus Kunststoff beseitigt das Risiko einer Kontamination durch Gerätebruch
- Leicht ablesbare flache Oberfläche
- Polycarbonat
- Polycarbonat in optischer Qualität sorgt für glasartige Klarheit mit bruchsicherer Festigkeit, um das Risiko einer Kontamination durch Gerätebruch zu vermeiden
- Farbcodierte Streifen zeigen an, wann die Fermentation abgeschlossen ist; gut lesbare Schrift
_X000D_ - Glas
- Das Standardglasdesign ermöglicht eine kostengünstige Fermentationsüberwachung
- Farbcodierte Streifen zeigen an, wann die Fermentation abgeschlossen ist; gut lesbare Schrift
Bestellinformation
Wir empfehlen die Prüfung in einem Hydrometer-Gefäß (separat erhältlich).
Garantie
1 Jahr Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 |
| Typ | Alkohol-Hydrometer |
| Genauigkeit | ±0,005 rel. Dichte; 1 ° Brix |
| Schritten | 0,005 rel. Dichte; 1 °Brix; ABV: 1% |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Länge (metrisch) | 234 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hydrometer-Behälter; Thermometer |
| Enthält | Konvertierungsdiagramm |
| Brix-Bereich | 0 bis 35 ° |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, SHATTERPROOF
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A
Alle Waagen sind für das Wiegen von Flüssigkeiten bei 20 °C (68 °F) vorgesehen.Ein Umrechnungsdiagramm zur Anpassung an unterschiedliche Temperaturen ist im Lieferumfang enthalten.Für genaue Ergebnisse sollte das Hydrometer immer in Verbindung mit einem Thermometer (separat erhältlich) verwendet werden.