Learn More
Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agar und VHP-Anzeige, Inhibitor und 2D-Barcode mit Neutralisatoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17657745
Click to view available options
Format:
55 mm-Platten
85 mm-Platte
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17657745
Marke: Thermo Scientific™ R111TW1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit dreifach verpackten Platten für passive und aktive Luftprobennahmen und Oberflächentests können Sie Ihre am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
Die Thermo Scientific™ sterile dreifach verpackte Packung mit Trypton-Soja-Agarplatten, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat, L-Histidin und 2D-Barcode bietet höhere Sicherheit für Reinräume.
Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten ein optimales Medienwachstum. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.
Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:
  • Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
  • Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
  • Dritte Schicht: Staubschutz
  • Im praktischen 100er-Pack erhältlich, das sicher versiegelt wird
Die Integration von neuartigen Elementen erlaubt die Passage und Absorption von übermäßiger Feuchtigkeit und verbessert damit die Feuchtigkeitsregulierung.
Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, indem die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Elfenbeinfarben, transparent
Beschreibung Thermo Scientific™ Sterile dreifach verpackte Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar mit Neutralisatoren und VHP-Anzeige
Format 55 mm-Platten
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Füllgewicht 15 Gramm (+/- 0,5)
Verpackungsart Keine Innenverpackung aus Pappe, dreifach verpackt, bestrahlt, mit VHP-Barriereverpackung
Menge 100/Pkg