Learn More
Tripotassium Phosphate Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30414730
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30414730 500 mg 500 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30414730
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP359488500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripotassium Phosphate Monohydrate
CAS 27176-10-9
Summenformel K3O4P . H2O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name tripotassium;phosphate;hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 230.28
Formelmasse 229.8551