Learn More
Tripropoxymethan, TRC
Artikelnummer. 30454323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454323 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT62176010G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripropoxymethane
CAS 621-76-1
Summenformel C10H22O3
Menge 10 g
Synonym 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
IUPAC-Name 1-(Dipropoxymethoxy)propan
Molekulargewicht (g/mol) 190.28
Formelmasse 190.1569