Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tripropylene glycol |
| Dichte | 1.0200g/mL |
| Siedepunkt | 270.0°C |
| Flammpunkt | 145°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (sum of isomers) (GC) |
| Menge | 25 L |
| Relative Dichte | 1.02 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Viskosität | 77.3 mm²/s (20°C) |
| Show More |