Learn More
Triricinolein, TRC
Artikelnummer. 30138339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138339 50 mg 50 Milligramm
30135000 100 mg 100 Milligramm
30005619 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT90205050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2540-54-7
Summenformel C57H104O9
Molekulargewicht (g/mol) 933.43
Synonym (9Z,9'Z,9' 'Z,12R,12'R,12' 'R)- (9CI)-12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid, 12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid Stereoisomer, (6CI,7CI,8CI)-Tri-Ricinolein, 1,2,3-Tris[((9Z,12R)-12-hydroxy-9-octadecenoyl)oxy]propane, Geopon GO 13, Glycerin triricinoleate, Glycerol triricinoleate, Glyceryl triricinoleate, NSC 93749, Ricinoleic acid triglyceride, Ricinoleic triglyceride
IUPAC-Name 2,3-bis[[(Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl (Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMILES CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triricinolein
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-/t51-,52-,53-/m1/s1
Formelmasse 932.768