Learn More
Tris(1-methylethoxy)phosphan, Mikromol™
Description
Tris(1-methylethoxy)phosphan
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| CAS | 116-17-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H21 O3 P |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Medronic Acid Imp. A (EP), Medronic Acid Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C |
| IUPAC-Name | Tripropan-2-ylphosphit |
| Show More |