Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)gadolinium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362438 1 g 1 Gramm
11352438 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014486.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14768-15-1 | C33H57GdO6 | 707.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14768-15-1
Summenformel C33H57GdO6
Molekulargewicht (g/mol) 707.06
MDL-Nummer MFCD00010349
InChI-Schlüssel UIVVGOMXFUOLAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate gadolinium
PubChem CID 132984032
IUPAC-Name gadolinium(3+) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
SMILES [Gd+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 707.07
Physikalische Form Kristallin