Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)Eisen-(III), rekristallisiert, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354837
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041862.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 14876-47-2 | C33H60FeO6 | 608.682 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14876-47-2
Summenformel C33H60FeO6
Molekulargewicht (g/mol) 608.682
MDL-Nummer MFCD00067465
InChI-Schlüssel WLITYJBILWOYFF-QFVJJVGWSA-N
Synonym fe tmhd 3
PubChem CID 15251600
IUPAC-Name (E)-5-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylhept-4-en-3-on;Eisen
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)iron(III)
Namenshinweis Recrystallized
Schmelzpunkt 148°C
Farbe Rot
Siedepunkt 300°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 605.66
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Kristallin