Learn More
Tris(2,2'-Bipyridyl)ruthenium(II)chlorid, Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229203 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10229203 5 g Glasflasche 5 Gramm
10154740 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229203 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208750050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50525-27-4
Summenformel C30H36Cl2N6O6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 748.62
MDL-Nummer MFCD00149670
InChI-Schlüssel WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylpyridin;Ruthenium(2+);Dichlorid;Hydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 748.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle