Learn More
Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30452394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452394 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8878885G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
CAS 70384-51-9
Summenformel C15H33NO6
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 323.43
Formelmasse 323.2308