Learn More
Tris(2-aminoethyl)amin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10175710 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11317251 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10175710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314791000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4097-89-6
Summenformel C6H18N4
Molekulargewicht (g/mol) 146.24
InChI-Schlüssel MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
IUPAC-Name N',N'-Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-aminoethyl)amine
Schmelzpunkt -16.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9770g/mL
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2NCH2CH2)3N
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980
Menge 100 mL
Beilstein 04,II,695
Relative Dichte 0.977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 146.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit