Learn More
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tris(2-Dimethylaminoethyl)amin wird als Ligand für die Atomtransferradikalpolymerisation (ATRP) zur Herstellung von telechelen Polymeren verwendet. Es ist ein triodaler Polyamin-Ligand und bildet Komplexe mit den Metallen der Gruppe 1, die in alkalimetallvermittelten synthetischen Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es an den Makrozyklisierungsprozessen beteiligt, indem es mit Tripodalestern in Methanol zu tricyclischen Kryptanden reagiert.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(2-dimethylaminoethyl)amine |
| Siedepunkt | 70°C to 71°C (0.5 mmHg) |
| Strukturformel | [(CH3)2NCH2CH2]3N |
| Brechungsindex | 1.454 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 230.4 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine