Learn More
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030951
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15424507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31853.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33527-91-2 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(2-Dimethylaminoethyl)amin wird als Ligand für die Atomtransferradikalpolymerisation (ATRP) zur Herstellung von telechelen Polymeren verwendet. Es ist ein triodaler Polyamin-Ligand und bildet Komplexe mit den Metallen der Gruppe 1, die in alkalimetallvermittelten synthetischen Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es an den Makrozyklisierungsprozessen beteiligt, indem es mit Tripodalestern in Methanol zu tricyclischen Kryptanden reagiert.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33527-91-2
Summenformel C12H30N4
Molekulargewicht (g/mol) 230.40
MDL-Nummer MFCD00015607
InChI-Schlüssel VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
IUPAC-Name N',N'-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Siedepunkt 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Strukturformel [(CH3)2NCH2CH2]3N
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 230.4
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine