Learn More
Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11975841 25 g 25 Gramm
10139931 1 g 1 Gramm
10147463 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 316830250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23582-03-8 | C42H42P4 | 670.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23582-03-8
Summenformel C42H42P4
Molekulargewicht (g/mol) 670.69
MDL-Nummer MFCD00010009
InChI-Schlüssel TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-diphenylphosphino ethyl phosphine, tris 2-diphenylphosphinoethyl phosphine, tetraphos-li, 2-bis 2-diphenylphosphanyl ethyl phosphanyl ethyl diphenylphosphane, acmc-20ajaw, pubchem6541, chembl65725, tris 2-diphenylphosphanylethyl phosphane
PubChem CID 98777
IUPAC-Name Tris(2-diphenylphosphanylethyl)phosphan
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
Schmelzpunkt 134.0°C to 139.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel [(C6H5)2PCH2CH2]3P
Menge 25 g
Formelmasse 670.69
Reinheit (%) 97%