Learn More
Tris(2-Ethylhexyl)phosphat, 99,0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11435431 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11435431 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215799125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tris(2-Ethylhexyl)phosphate
CAS 78-42-2
Farbe Farblos
Dichte 0.926 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C24H51O4P
MDL-Nummer MFCD00009491
Menge 25 mL
Synonym tris 2-ethylhexyl phosphate, disflamoll tof, flexol tof, phosphoric acid, tris 2-ethylhexyl ester, kronitex tof, flexol plasticizer tof, 2-ethyl-1-hexanol phosphate, tris ethylhexyl phosphate, tri 2-ethylhexyl phosphate
InChI-Schlüssel GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
IUPAC-Name tris(2-Ethylhexyl)phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 434.64
PubChem CID 6537
Formelmasse 434.63
Physikalische Form Flüssigkeit