Learn More
Tris(2-methylphenyl)phosphin, TRC
Artikelnummer. 30454850
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454850 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7963551G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-methylphenyl)phosphine
CAS 6163-58-2
Summenformel C21H21P
Menge 1 g
Synonym tris(2-Methylphenyl)-phosphine, Phosphine','tri-o-tolyl- (7CI,8CI), NSC 116667, TOTP, Tri(2-methylphenyl)phosphine, Tri-2-tolylphosphine, Tri-o-tolylphosphine, Tris(2-toluene)phosphine, Tris(2-tolyl)phosphine, Tris(o-methylphenyl)phosphine, Tris(o-tolyl)phosphine, Eletriptan Impurity 13
InChI-Formel InChI=1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
SMILES Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
IUPAC-Name tris(2-methylphenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 304.37
Formelmasse 304.1381