Learn More
Tris-(2-phenylpyridin)-iridium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369818
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369818 0.1 g 0.10 Gramm
11359818 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044282.77
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Grünes Licht emittierendes Material
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693794-98-8
Summenformel C33H24IrN3
Molekulargewicht (g/mol) 654.80
MDL-Nummer MFCD04039766
InChI-Schlüssel JAZWLEYGTKXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-phenylpyridine iridium iii
PubChem CID 71433583
IUPAC-Name Iridium;2-Phenylpyridin
SMILES [Ir].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (2-phenylpyridine)iridium (III)
Schmelzpunkt 326°C to 328°C
Farbe Gelb
Menge 0.1 g
Formelmasse 654.82
Physikalische Form Pulver