Learn More
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
11333137 100 g 100 Gramm
11313137 5 g 5 Gramm
11323137 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11333137 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L13544.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(3,6-Dioxaheptyl)amin dient als Phasentransferkatalysator, der zur Herstellung von 1,3-Dideaza-2′-Desoxyadenosin und verwandtem Benzimidazol-2′-Desoxyribonukleosid verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese von Telithromycin verwendet. Des Weiteren wird es bei der Oxidation von Arylmethanolen unter Phasentransferbedingungen eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Cryptand während der Phasentransfer-Glykosylierung von2-Amino-4-Methoxy-7-H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70384-51-9
Summenformel C15H33NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.43
MDL-Nummer MFCD00010748
InChI-Schlüssel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Schmelzpunkt <-100°C
Dichte 1.011
Siedepunkt 163°C to 171°C (1 mmHg)
Flammpunkt 162°C (323°F)
Brechungsindex 1.4486
Menge 100 g
Beilstein 2369296
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 323.43
Reinheit (%) 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(3,6-dioxaheptyl)amine