Learn More
Tris-(4,7-diphenyl-1,10-phenanthropin)-ruthenium(II) Dichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris (4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium (II) dichloride |
| Menge | 0.5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and dimethylformamide. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 1169.2 |
| Physikalische Form | Pulver |