Learn More
Tris(4-aminophenyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480959
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15480959 250 mg 250 Milligramm
15460959 1 g 1 Gramm
15470959 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15480959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63963.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5981-09-9 | C18H18N4 | 290.37 g/mol
A fluorescent trifunctional highly symmetric probe. Shows remarkably high nonlinear optical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine fluoreszierende trifunktionale hochsymmetrische Sonde. Zeigt bemerkenswert hohe nichtlineare optische Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5981-09-9
Summenformel C18H18N4
Molekulargewicht (g/mol) 290.37
MDL-Nummer MFCD00778301
InChI-Schlüssel SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine
PubChem CID 80083
IUPAC-Name 4-N,4-N-Bis(4-aminophenyl)benzol-1,4-diamin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(4-aminophenyl)amine
Schmelzpunkt 230 °C
Menge 250 mg
Beilstein 2812659
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 290.38
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(4-aminophenyl)amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tris(4-aminophenyl)amine