Learn More
Tris(4-bromophenyl)amin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Tris(4-bromophenyl)amine was used in the synthesis of porous luminescent covalent--organic polymers (COPs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(4-Bromphenyl)amin wurde bei der Synthese von porösen lumineszierenden kovalentorganischen Polymeren (COPs) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Tris(4-Bromphenyl)amin wurde bei der Synthese von porösen lumineszierenden kovalentorganischen Polymeren (COPs) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(4-bromophenyl)amine |
| Schmelzpunkt | 141°C to 143°C |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. |
| Formelmasse | 482.01 |
| Reinheit (%) | 98% |