Learn More
Tris(4-fluorphenyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432567
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432567 1 g 1 Gramm
11442567 5 g 5 Gramm
11452567 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14813.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Tris(4-fluorophenyl)phosphine, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(4-fluorphenyl)phosphin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18437-78-0
Summenformel C18H12F3P
Molekulargewicht (g/mol) 316.26
MDL-Nummer MFCD00013553
InChI-Schlüssel GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
IUPAC-Name Tris(4-fluorphenyl)phosphan
SMILES FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 1 g
Beilstein 919838
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 316.27
Reinheit (%) 98%