Learn More
Tris(4-fluorophenyl)Phosphin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10115470 1 g Glasflasche 1 Gramm
10269263 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 306340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18437-78-0
Summenformel C18H12F3P
Molekulargewicht (g/mol) 316.26
MDL-Nummer MFCD00013553
InChI-Schlüssel GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
IUPAC-Name Tris(4-fluorphenyl)phosphan
SMILES FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (FC6H4)3P
Menge 1 g
Formelmasse 316.27
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver