Learn More
Tris(4-methoxyphenyl)phosphin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(4-methoxyphenyl)phosphine |
| CAS | 855-38-9 |
| Summenformel | C21H21O3P |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, NSC 136458, TPAP, Tri(4-methoxyphenyl)phosphine, Tri(p-methoxyphenyl)phosphine, Tri-p-anisylphosphine, Trianisylphosphine, Tris(4-anisyl)phosphine, Tris(4-methoxylphenyl)phosphine, Tris(p-anisyl)phosphine, Tris(p-methoxyphenyl)phosphine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC-Name | Tris-(4-methoxyphenyl)Phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.36 |
| Formelmasse | 352.1228 |