Learn More
Tris(4-trifluormethylphenyl)phosphin, TRC
Artikelnummer. 30426200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426200 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT245170250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
CAS 13406-29-6
Summenformel C21 H12 F9 P
Menge 250 mg
Synonym Phosphine','tris(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)- (7CI,8CI), Tris[p-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
InChI-Formel InChI=1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
IUPAC-Name Tris[4-(trifluormethyl)phenyl]Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 466.279
Formelmasse 466.053