Learn More
Tris(Ethylendiamin)Chrom(III) Chlorid-Hemiheptahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302658
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 024127.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16165-32-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16165-32-5
MDL-Nummer MFCD00150160
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)chromium(III)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Farbe Gelb bis orange
Strukturformel Cr(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3.5H2O
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 401.71 (338.65 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallin