Learn More
TRIS-Hydrochlorid, > 99 %, Zellkulturreagenzqualität MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474922 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11474922 100 g
11484922 500 g
11494922 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474922 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219455880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ausgezeichneter biochemischer und biologischer Puffer für alle Anwendungen, bei denen höchste Reinheit erforderlich ist. Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
MDL-Nummer MFCD00012590
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym TRIS HCl, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS hydrochloride
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Formelmasse 157.6
Güte Zellkultur