Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-(hydroxymethyl)-methylamin, 99.85 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und proteasefrei
Artikelnummer. 10089500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10089500 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10076013 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10089500 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 €
    204.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 33.35 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Namenshinweis For molecular biology
Extinktion (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm
Schmelzpunkt >168.5°C
Farbe Weiß
pH 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C)
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.85%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 1 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.85%
Güte Molekularbiologie
Unlösliche Stoffe 0.0005% max
Physikalische Form Kristallpulver