Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, 99 %, für die Biochemie
Artikelnummer. p-3737517 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10205100
Marke: Thermo Scientific Chemicals 140505000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tris(Hydroxymethyl)aminomethan, 99+%, C4H11NO3, CAS-Nummer 77-86-1, 2-Amino-2-hydroxymethyl Propan-1,3-diol, Tham, Tris, Trisamin, Tris Base, Tris Puffer, Tris Hydroxymethylaminomethan, Trizma, Trometamol, Tromethamin, 2,5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Extinktion (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Schmelzpunkt >168.5°C
Farbe Weiß
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C4H11NO3
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 500 g
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen