Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458407 500 g 500 Gramm
11448407 100 g 100 Gramm
11468407 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18494.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.53 €
    69.65 € / 500 Gramm
    Sparen 15.88 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(Hydroxymethyl)aminomethan wird als Puffer in Biochemie- und Molekularbiologie-Labors verwendet. Es wird als primärer Standard zur Standardisierung von Säurelösungen für die chemische Analyse verwendet. Es findet Anwendung in Zellmembranen, um seine Permeabilität zu erhöhen. Als Alternative zu Natriumbikarbonat wird es bei der Behandlung einer metabolischen Azidose verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethylenglykol, Methanol, Ethanol, Dimethylformamid, Aceton, Ethylacetat, Olivenöl, Chloroform und alkalischer Lösung.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Dichte 1.353
Siedepunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 500 g
Beilstein 741883
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9772
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99%